アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
7.5 μM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](C(CC)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)CC(=O)N)CC(C)C)CCCCN)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)C)C
InChI
1S/C70H131N19O15/c1-17-40(11)55(75)69(103)88-53(35-54(74)90)68(102)87-52(34-39(9)10)67(101)83-46(25-19-22-28-71)62(96)78-45(16)61(95)86-50(32-37(5)6)65(99)79-42(13)58(92)77-43(14)60(94)85-51(33-38(7)8)66(100)80-44(15)59(93)81-47(26-20-23-29-72)63(97)82-48(27-21-24-30-73)64(98)89-56(41(12)18-2)70(104)84-49(57(76)91)31-36(3)4/h36-53,55-56H,17-35,71-73,75H2,1-16H3,(H2,74,90)(H2,76,91)(H,77,92)(H,78,96)(H,79,99)(H,80,100)(H,81,93)(H,82,97)(H,83,101)(H,84,104)(H,85,94)(H,86,95)(H,87,102)(H,88,103)(H,89,98)/t40-,41?,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,55-,56-/m0/s1
InChI Key
MASXKPLGZRMBJF-HDSAQESISA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Na+,K+-ATPase activity
包装
警告
シーケンス
物理的形状
再構成
その他情報
Liz, S.Z., et al. 1997. Brain Res.771, 184.
Klinker, J.F., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 51, 217.
Langel, U., et al. 1996. Regul. Peptides 62, 47.
Pfeiffer, D.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 4923.
Igarashi, M., et al. 1993. Science259, 77.
Komatsu, M., et al. 1992. Endocrinology130, 221.
Adolfo Garcia-Sainz, J., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 852.
Gil, J., et al. 1991. J. Cell Biol. 113, 943.
WGK
WGK 3
Jan Code
444898-MG:
444898-1MG:
試験成績書(COA)