Merck
4610-OP
Millipore
ホルムアミド
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONH2
CAS番号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (GC)
テクニック:
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
蒸気圧:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
蒸気密度
1.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
viscous liquid (slightly)
自己発火温度
932 °F
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
テクニック
hybridization: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular Biology grade.
A260 (0.5 M, water): ≤0.03 AU
A270 (0.5M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.5 M, water): ≤0.08 AU
Purity by Assay: ≥ 99%
Conductivity: ≤100 µmho
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Identification: To pass test
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
ホルムアミドは核酸の二重らせんを不安定にし、低い温度条件でのハイブリダイゼーションでは通常50%の濃度で用いられます。
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4610-100ML:
4650-500ML:
4670-4L:
試験成績書(COA)