主要文書
8.00661
Sigma-Aldrich
Pentadecanoic acid
for synthesis
別名:
Pentadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13COOH
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
213-693-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
mp
51-53 °C
転移温度
flash point 113 °C
溶解性
insoluble 0.012 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup