安全性情報
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
別名:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-605-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.00021 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
flakes
自己発火温度
400 °C
有効性
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
転移温度
flash point 156 °C
溶解性
29.4 g/L
密度
1.36 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
312.8 °F
引火点(℃)
156 °C