安全性情報
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
別名:
Benzonitrile, Phenyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
202-855-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
550 °C (experimental)
有効性
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-7.2 % (v/v)
bp
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
転移温度
flash point 70 °C
溶解性
10 g/L
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN28018000500:
8018000100:
8018009999:
8018000000:
8018001000:
8018000500:
試験成績書(COA)