Merck
8.02254
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol
for synthesis
別名:
4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Cl)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
128.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-402-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.15 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
crystals
bp
220 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 121 °C
密度
1.26 g/cm3 at 45 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup