安全性情報
8.02810
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
for synthesis
別名:
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5ClO2
CAS番号:
分子量:
108.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-952-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 hPa ( 60 °C)
品質水準
アッセイ
≥93.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
550 °C
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
185-186 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
転移温度
flash point 107 °C
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体