主要文書
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
別名:
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2O2
CAS番号:
分子量:
100.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-313-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
221-223 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChI Key
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3