安全性情報
8.04512
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
別名:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-626-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
640 °C
有効性
2520 mg/kg LD50, oral (Rat)
13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-6.9 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
転移温度
flash point 58 °C
密度
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体