安全性情報
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
別名:
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CKNO
CAS番号:
分子量:
81.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
209-676-3
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
溶解性:
750 g/L
品質水準
フォーム
powder
有効性
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
mp
315 °C
溶解性
750 g/L
密度
2.056 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
870 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].N#C[O-]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1