安全性情報
8.05797
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis (diethyl acetal)
for synthesis
別名:
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
204-533-1
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
転移温度
flash point 78 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体