主要文書
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
別名:
3-Nitropropanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO3
CAS番号:
分子量:
105.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
246-716-9
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
有効性
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/43 hPa
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])CCCO
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
InChI Key
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3