安全性情報
8.14990
Sigma-Aldrich
Allyl hexanoate
for synthesis
別名:
Allyl hexanoate, Allyl caproate, Hexanoic acid allyl ester, Caproic acid allyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-642-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
218 mg/kg LD50, oral (Rat)
300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
転移温度
flash point 74 °C
密度
0.887 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC=C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
InChI Key
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体