アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
4% 3-chloro-1-butene
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化クロチルは、第3級アミンおよび銅塩の存在下でトリクロロシランと反応して、対応するアリルトリクロロシランを生成します。
アプリケーション
塩化クロチルは、原子塩素の298Kで一連の不飽和アルデヒドおよびケトンとの反応を動力学的に測定するのに使用されました。 (E)塩化クロチルは、(E)-クロチルトリクロロシランの調整にも使用されました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F
引火点(℃)
-5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
254584-25G:
254584-VAR:
254584-100G:
254584-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)