Merck
688282
Sigma-Aldrich
cis-クロチルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
Z-2-ブテン-1-イル-ボロン酸ピナコールエステル, Zクロチルボロン酸ピナコールエステル, cis-2-(2-ブテン-1-イル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19BO2
CAS番号:
分子量:
182.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.435
密度
0.884 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C/CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6-
InChI Key
ARSSMJZIAKUXEW-SREVYHEPSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F - closed cup
引火点(℃)
62.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
688282-VAR:
688282-BULK:
688282-1G:
688282-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)