Merck
178004
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2-メチルプロパン
98%
別名:
イソブチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2Cl
CAS番号:
分子量:
92.57
Beilstein:
635650
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The gas-solid virial co-effiicent of 1-chloro-2-methylpropane was determined. The infrared and Raman spectra of 1-chloro-2-methylpropane was studied.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-19.39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
178004-VAR:
178004-100ML:
178004-BULK:
178004-5ML:
178004-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crowder GA, et al.
Journal of Molecular Structure, 64, 193-199 (1980)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane