主要文書
8.16004
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
別名:
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO4
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-293-7
NACRES:
NA.22
pH:
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
溶解性
11.1 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
460 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1