安全性情報
8.18054
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
別名:
Triphenylphosphine selenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3PSe
CAS番号:
分子量:
341.25
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
223-406-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
crystals
mp
186-189 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物