安全性情報
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4NBF4
CAS番号:
分子量:
217.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
207-055-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
形状
crystals
mp
365-368 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3