安全性情報
8.18369
Sigma-Aldrich
Semicarbazide hydrochloride
for synthesis
別名:
Semicarbazide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5N3O · xHCl
CAS番号:
分子量:
75.07 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-247-0
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
175-177 °C (decomposition)
かさ密度
740 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI Key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質