安全性情報
8.18405
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-α-Pinene
for synthesis
別名:
(1S)-(-)-α-Pinene, (1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
232-077-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
反応適合性
reagent type: reductant
mp
-62 °C
転移温度
flash point 32 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.855 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -30.0 - -25.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.3 °F
引火点(℃)
31.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体