安全性情報
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium tri-sec-butylate
for synthesis
別名:
Aluminium tri-sec-butylate, Aluminium tri-sec-butanolate, Aluminium sec-butoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
CAS番号:
分子量:
246.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
218-871-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
23 hPa ( 195 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
406 °C
有効性
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.8 % (v/v)
bp
180-182 °C/5 hPa
転移温度
flash point 26 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Al+3].[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Aluminium tri-sec-butylate can be used as:
  • A precursor in the preparation of alumina.
  • An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)