主要文書
8.20234
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde oxime
for synthesis
別名:
Benzaldehyde oxime, Benzaldoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=NOH
CAS番号:
分子量:
121.14
UNSPSCコード:
12352126
EC Index Number:
213-261-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
形状
crystals
bp
123 °C/1013 hPa
mp
30 °C
転移温度
flash point 108 °C
密度
1.11 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChI Key
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3