product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade, pkg of 5 kg
由来生物
bovine serum
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
形状
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 5 kg
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
Esterified fatty acids content
0-1.0 (mg/g)
Total lipids content
0-2.0 (mg/g)
free fatty acid content content
0-0.2 (mg/g)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
不純物
Tested for IgG
損失
≤5%
pH
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0-6.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0-10 mg/g
その他の活性
Endotoxin 0 - 2.0 EU/mg
Tested for mycoplasma
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保管および安定性
法的情報
免責事項
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
820475:
820472:
820473:
820476:
試験成績書(COA)
資料
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.