主要文書
8.20630
Sigma-Aldrich
Hexachloroacetone
for synthesis
別名:
Hexachloroacetone, Hexachloro-2-propanone, Perchloroacetone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3Cl6O
CAS番号:
分子量:
264.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-129-5
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
2980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-3 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChI Key
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.742
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish to pink
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(℃)
113 °C - closed cup