Merck
252069
Sigma-Aldrich
クロロジフルオロ酢酸無水物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCF2CO)2O
CAS番号:
分子量:
242.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.347 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
密度
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
chloro
ester
fluoro
SMILES記法
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4Cl2F4O3/c5-3(7,8)1(11)13-2(12)4(6,9)10
InChI Key
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
クロロジフルオロ酢酸無水物の蒸気の光分解は、248 nmの照射を利用して19~201°Cの範囲で研究されています
アプリケーション
以下の用途にクロロジフルオロ酢酸無水物が使用されました。
  • マイクロ波持続型ヘリウム発光検出器を使用するアミンの2要素アセチル化標識誘導体化
  • GC-MSによる毛髪のエストロンおよび17β-エストラジオール測定における誘導体化試薬として
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
252069-BULK:
252069-VAR:
252069-5G:
252069-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
M H Choi et al.
The Analyst, 125(4), 711-714 (2000-07-13)
An efficient procedure is described for the determination of estrone and 17 beta-estradiol in hair by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The method involves alkyloxycarbonylation with isobutyl chloroformate (isoBCF) of phenolic hydroxy groups after alkaline digestion of hair samples. The resulting
Photochemistry of anhydrides. Part 6.-Photolysis of chlorodifluoroacetic anhydride,(CF 2 ClCO) 2 O.
Watkins PE and Whittle E.
J. Chem. Soc., Faraday, 80(8), 2323-2329 (1984)
Multi-element taggant and dual homolog derivatization concepts in GC/MED.
Hagen DF, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 40(1), 335-347 (1985)
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to