主要文書
8.20714
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
別名:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH=NOH)C5H4N
CAS番号:
分子量:
122.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352126
EC Index Number:
211-796-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
有効性
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
130-133 °C
転移温度
flash point >110 °C (DIN 51758)
溶解性
10 g/L
かさ密度
610 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
InChI Key
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3