主要文書
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
別名:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH=NOH)C5H4N
CAS番号:
分子量:
122.12
UNSPSCコード:
12352126
EC Index Number:
212-849-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
有効性
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp
110-112 °C
溶解性
15 g/L
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
InChI Key
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3