安全性情報
8.20876
Sigma-Aldrich
Nickel catalyst
(Produced according to a process of the type developed by Murray Raney, activated for hydrogenation) for synthesis
別名:
Nickel catalyst acc. Raney
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
suspension
反応適合性
reagent type: reductant
pH
9-11 (20 °C in H2O, suspension)
密度
>1.2 g/cm3
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • Bifunctional Electrocatalysis: Suresh et al. developed multi-active sites loaded NiCu-MOF@MWCNTs as a bifunctional electrocatalyst for water splitting, demonstrating the potential of nickel catalysts in enhancing both hydrogen and oxygen evolution reactions, thereby offering a robust solution for electrochemical energy conversion (Suresh et al., 2024).
アナリシスノート
Assay of Ni, calc. on dried substance: ≥ 90.0 %
Assay od Al, calc. on dried substance: ≤ 10.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.