安全性情報
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
別名:
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
201-112-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
455 °C
expl. lim.
0.9-7.0 % (v/v)
bp
142 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 39 °C
密度
0.8888 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
引火点(℃)
39 °C - Non-equilibrium method
適用法令
消防法
第4類:引火性液体