主要文書
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
別名:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HF5O2
CAS番号:
分子量:
164.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
207-021-6
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
蒸気圧
52 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
96-97 °C/984 hPa
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ag]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3