安全性情報
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
別名:
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
209-060-4
蒸気圧
90 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
465 °C
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.5-13 % (v/v)
mp
-87 °C
転移温度
flash point -2 °C
溶解性
5 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体