アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
248-250 °C
かさ密度
396 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI Key
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3