主要文書
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
別名:
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OHC)C6H4COOCH3
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
216-385-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
powder
自己発火温度
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
転移温度
flash point 128 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
528 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI Key
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
262.4 °F
引火点(℃)
128 °C