蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
>500 °C
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
48-50 °C
転移温度
flash point >230 °C
溶解性
0.0019 g/L
かさ密度
650 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220 °C - closed cup