powder
有効性
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246-249 °C
密度
1.4 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3