安全性情報
8.40037
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
別名:
2,4-Dichlorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3Cl2N
CAS番号:
分子量:
172.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
229-493-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
mp
59-62 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
InChI Key
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3