主要文書
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
別名:
Thioflavine T (C.I.No.49005)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2S
CAS番号:
分子量:
318.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
EC Index Number:
219-228-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥73% sulfur basis
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3