アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-238 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 92 °C
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
InChI Key
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体