Merck
374156
Sigma-Aldrich
3-シアノプロピルトリエトキシシラン
98%
別名:
4-(トリエトキシシリル)ブチロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3Si(CH2)3CN
CAS番号:
分子量:
231.36
Beilstein:
1942237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100-101 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-8-7-9-11/h4-8,10H2,1-3H3
InChI Key
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-シアノプロピルトリエトキシシラン(CPTS)は、シリコン原子に結合した反応性シアノアルキル基を持つトリアルコキシシランです。
アプリケーション
CPTSは、河川水から芳香族アミンを固相抽出(SPE)するチタン系吸着剤の合成に使用されます。アメトリンを検出する金電極上にコーティングされた有機修飾ケイ酸塩膜の開発に応用されています。また、本製品は、河川水中の非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)の分析のため、極性官能基を用いたバイオポリマーの表面特性の変更に使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374156-100G:4548173141169
374156-VAR:
374156-BULK:
374156-25G:4548173141176
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Avinash P Ingle et al.
IET nanobiotechnology, 14(1), 40-46 (2020-01-15)
The present study demonstrated the preparation of three different acid-functionalised magnetic nanoparticles (MNPs) and evaluation for their catalytic efficacy in hydrolysis of cellobiose. Initially, iron oxide (Fe3O4)MNPs were synthesised, which further modified by applying silica coating (Fe3O4-MNPs@Si) and functionalised with
Exploring electrochemical reactivity toward ametryn of hybrid silicate films with phosphomolybdic acid.
Olivio PH, et al.
Materials Science and Engineering, B, 229, 13-19 (2018)
Synthesis of functionalized silica nanostructure: Unexpected conversion of cyanopropyl group in chloropropyl one during HCl-catalysed hydrolysis of the corresponding triethoxysilane.
Balan M, et al.
Journal of Molecular Structure, 1110, 150-155 (2016)
Surface modification of polyimide film surface by silane coupling reactions for copper metallization.
Inagaki N, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 15(7), 749-762 (2001)
Luis F C Miranda et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-01)
This work describes the direct coupling of the in-tube solid-phase microextraction (in-tube SPME) technique to a tandem mass spectrometry system (MS/MS) to determine amino acids (AA) and neurotransmitters (NT) (alanine, serine, isoleucine, leucine, aspartic acid, glutamic acid, lysine, methionine, tyrosine