安全性情報
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
別名:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H2BrF5
CAS番号:
分子量:
260.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
217-182-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
転移温度
flash point 83 °C
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)CBr)F)F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI Key
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F
引火点(℃)
83 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体