Merck
90257
Supelco
2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンジルブロミド
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
別名:
α-ブロモ-2,3,4,5,6-ペンタフルオロトルエン, (ブロモメチル)ペンタフルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CH2Br
CAS番号:
分子量:
260.99
Beilstein:
647808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.05
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.5% (GC)
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI Key
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
90257-1G:
90257-BULK:
90257-5G:
90257-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)