主要文書
8.41834
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenol
for synthesis
別名:
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O2
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-083-3
フォーム:
solid
アッセイ:
≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
117.9-121.5 °C
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI Key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2