安全性情報
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
別名:
Chlorohexidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30Cl2N10
CAS番号:
分子量:
505.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-238-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
溶解性
0.8 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI Key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3