主要文書
8.51063
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 4NH 2 · HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
310.39 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
製品名
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: spacer
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(CCCN)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H22N2O2.ClH/c20-11-5-10-18(21)19(22)23-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,20-21H2;1H
InChI Key
MQNPDQUDVAWHCN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diaminobutane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
関連事項
Replaces: 01-63-0055
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2