主要文書
8.53020
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Ser-OH, N-α-t.-Boc-L-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO5
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
221-867-3
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)
InChI Key
FHOAKXBXYSJBGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-α-Boc protection serine derivative with an unprotected hydroxyl group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0078
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3