Merck
15500
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-セリン, Boc-L-セリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
205.21
Beilstein:
2212252
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-Ser-OH, ≥99.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
光学活性
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 2% in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
91 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
FHOAKXBXYSJBGX-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boc-Ser-OHはアミノ酸誘導体です。
アプリケーション
Boc-Ser-OHは以下の合成に使用することができます:
  • 2-(N-Fmoc)-3-(N-Boc-N-メトキシ)-ジアミノプロパン酸(Fmoc: 9-フルオレニルメトキシカルボニル; Boc:t-ブチロキシカルボニル)
  • Boc-Ser-Leu-OMe
  • 環状ペプチド合成
  • ベンジルスルホニル-D-Ser-Ser-4-アミジノベンジルアミド
ペプチド合成のビルディングブロックです。β-ラクトンを介した様々なα-アミノ酸合成の出発物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15500-100G:
15500-VAR:
15500-5G:
15500-BULK:
15500-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
O García-Suárez et al.
Immunology, 94(2), 235-241 (1998-09-19)
Increasing evidence suggests that some members of the neurotrophic factor family of neurotrophins could be implicated in the regulation of immune responses. Neurotrophins, as well as their tyrosine kinase signal-transducing receptors (the so-called Trk neurotrophin receptors), have been detected in
Gema Villa-Fombuena et al.
Development (Cambridge, England), 148(18) (2021-08-10)
Drosophila female germline stem cells (GSCs) are found inside the cellular niche at the tip of the ovary. They undergo asymmetric divisions to renew the stem cell lineage and to produce sibling cystoblasts that will in turn enter differentiation. GSCs
The relationship between taste and primary structure of ?delicious peptide?(Lys-Gly-Asp-Glu-Glu-Ser-Leu-Ala) from beef soup.
Tamura M, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(2), 319-325 (1989)
Synthesis of cyclic peptides via O-N-acyl migration.
Lecaillon J, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4674-4676 (2008)
M Komai-Koma et al.
Immunology, 91(4), 579-585 (1997-08-01)
The chemoattractant effect of soluble protein antigens for B cells from immunized mice was examined. Mice were immunized either via the footpad with ovalbumin (OVA) in complete Freund's adjuvant (CFA) or with CFA alone; or intraperitoneally with OVA incorporated in