Merck
408441
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
98%
別名:
Nα-(tert-ブトキシカルボニル)-L-グルタミン, Boc-L-グルタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
246.26
Beilstein:
2127805
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI Key
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
human ... CCR2(1231)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
408441-5G:
408441-VAR:
408441-25G:
408441-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3