アッセイ
≥98.0% (T)
光学活性
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
69-71 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI Key
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15418-5G:
15418-BULK:
15418-25G:
15418-1G:
15418-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック