主要文書
8.53031
Sigma-Aldrich
Boc-Cys-OH (cryst)
Novabiochem®
別名:
Boc-Cys-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO4S
CAS番号:
分子量:
221.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
76-79 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
thiol
保管温度
15-25°C
SMILES記法
SC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
詳細
Building block for preparation of Boc-Cys derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
関連事項
Replaces: 04-12-0125
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1